Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4171-1G
BICL4171-500MG
APOSBICL4171-1GEA
1050
EUR
APOSBICL4171-1G
APOSBICL4171-500MG
Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
81371-53-1 |