D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Mannuronolactone, D-Mannurono-6,3-lactone
BICL4173-100MG
BICL4173-50MG
BICL4173-250MG
APOSBICL4173-100MGEA
560
EUR
APOSBICL4173-100MG
APOSBICL4173-50MG
APOSBICL4173-250MG
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone
Schmelzpunkt:
141…143 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
575-64-4 |