Naringenin-7-O-β-D-glucuronide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4178-1MG BICL4178-5MG BICL4178-2MG
APOSBICL4178-1MGEA 281 EUR
APOSBICL4178-1MG APOSBICL4178-5MG APOSBICL4178-2MG
Naringenin-7-O-β-D-glucuronide ≥98%
Naringenin-7-O-β-D-glucuronide
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 158196-34-0