4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
BICL4181-100MG
BICL4181-250MG
BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA
447
EUR
APOSBICL4181-100MG
APOSBICL4181-250MG
APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt:
163…164 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
2788-56-9 |