Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide
BICL4202-1MG BICL4202-5MG BICL4202-2MG
APOSBICL4202-1MGEA 405 EUR
APOSBICL4202-1MG APOSBICL4202-5MG APOSBICL4202-2MG
Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide ≥97%
Tarenflurbil-acyl-β-D-glucuronide
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 162992-67-8