6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-O-Triphenylmethyl-D-glucopyranose
BICL4206-1G
BICL4206-250MG
APOSBICL4206-1GEA
374
EUR
APOSBICL4206-1G
APOSBICL4206-250MG
6-O-Trityl-D-glucopyranose ≥99%
6-O-Trityl-D-glucopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
67919-34-0 |