2,3,4-Tri-O-acetyl-1-amino-6-azido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranosylamine
BICL4214-50MG
BICL4214-10MG
BICL4214-25MG
APOSBICL4214-50MGEA
1010
EUR
APOSBICL4214-50MG
APOSBICL4214-10MG
APOSBICL4214-25MG
2,3,4-Tri-O-acetyl-1-amino-6-azido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-1-amino-6-azido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
565226-14-4 |