3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4216-100MG
BICL4216-250MG
BICL4216-500MG
APOSBICL4216-100MGEA
351
EUR
APOSBICL4216-100MG
APOSBICL4216-250MG
APOSBICL4216-500MG
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
29069-93-0 |