1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-Fucitol, NSC 1957, 6-Deoxy-L-galactitol
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 866 EUR
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Formel: C₆H₁₄O₅
Molecular Weight: 166,172 g/mol
Schmelzpunkt: 154…155 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00083329
CAS-Nummer: 13074-06-1