Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Acetamidophenyl-O-β-D-glucuronide, Paracetamol-O-β-D-glucuronide, p-Acetylaminophenol-O-β-D-glucuronide
BICL4227-10MG
BICL4227-25MG
BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA
278
EUR
APOSBICL4227-10MG
APOSBICL4227-25MG
APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Formel:
C₁₄H₁₇NO₈ Molecular Weight: 327,287 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094680 CAS-Nummer: 16110-10-4 |