Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4230-1MG BICL4230-2MG BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA 377 EUR
APOSBICL4230-1MG APOSBICL4230-2MG APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Formel: C₂₀H₁₉NO₁₁
Molecular Weight: 449.365 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09952292
CAS-Nummer: 204853-33-8