2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-O-(6-deoxy-α-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H disaccharide
BICL4235-10MG BICL4235-5MG BICL4235-1MG
APOSBICL4235-10MGEA 949 EUR
APOSBICL4235-10MG APOSBICL4235-5MG APOSBICL4235-1MG
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₀
Molecular Weight: 326,297 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07357245
CAS-Nummer: 24656-24-4