1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3a'R,4S,7'S,7a'S)-2,2,2',2'-Tetramethyltetrahydrospiro[[1,3]dioxolane-4,6'-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-ol, β-D-Fructose diacetonide
BICL4236-10G
BICL4236-2G
BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA
978
EUR
APOSBICL4236-10G
APOSBICL4236-2G
APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Molecular Weight: 260,284 g/mol Schmelzpunkt: 118…119 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00067639 CAS-Nummer: 25018-67-1 |