6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NSC 185323, 6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-galactopyranose
BICL4242-1G BICL4242-5G BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA 447 EUR
APOSBICL4242-1G APOSBICL4242-5G APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Formel: C₁₂H₁₉IO₅
Molecular Weight: 370,181 g/mol
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038408
CAS-Nummer: 4026-28-2