1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,5-Anhydro-D-mannitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 164.156 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00067387
CAS-Nummer: 492-93-3