1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Azido-2-deoxy-D-galactose peracetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 2-Azido-2-deoxy-D-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
BICL4261-1G
BICL4261-250MG
BICL4261-500MG
APOSBICL4261-1GEA
1050
EUR
APOSBICL4261-1G
APOSBICL4261-250MG
APOSBICL4261-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose
Formel:
C₁₄H₁₉N₃O₉ Molecular Weight: 373,315 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683262 CAS-Nummer: 84278-00-2 |