Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(2-Carboxyethenyl)-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4272-2MG BICL4272-5MG BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4272-2MG APOSBICL4272-5MG APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Formel: C₁₅H₁₆O₁₀
Molecular Weight: 356.282 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28122829
CAS-Nummer: 1093679-73-2