Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4274-10MG BICL4274-5MG BICL4274-1MG
APOSBICL4274-10MGEA 490 EUR
APOSBICL4274-10MG APOSBICL4274-5MG APOSBICL4274-1MG
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formel: C₂₂H₂₂O₁₂
Molecular Weight: 478,403 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28122831
CAS-Nummer: 1237479-05-8