5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 699 EUR
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28122834
CAS-Nummer: 15164-40-6