Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4282-100MG BICL4282-250MG BICL4282-50MG
APOSBICL4282-100MGEA 532 EUR
APOSBICL4282-100MG APOSBICL4282-250MG APOSBICL4282-50MG
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside
Formel: C₆H₁₁FO₄
Molecular Weight: 166.148 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09833554
CAS-Nummer: 442514-57-0