4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: p-Methoxyphenyl 6-O-TBDPS-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside
BICL4284-1G BICL4284-250MG BICL4284-500MG
APOSBICL4284-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4284-1G APOSBICL4284-250MG APOSBICL4284-500MG
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside
Formel: C₃₂H₄₀O₇Si
Molecular Weight: 564.741 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122837
CAS-Nummer: 503303-07-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable