1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Anhydro-α-D-xylopyranose, Xylosan
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 490 EUR
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formel: C₅H₈O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122838
CAS-Nummer: 51246-91-4