3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4290-5MG
BICL4290-1MG
BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA
768
EUR
APOSBICL4290-5MG
APOSBICL4290-1MG
APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formel:
C₈H₁₄O₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28967907 CAS-Nummer: 95350-39-3 |