5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dichloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4298-10MG
BICL4298-2MG
BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA
1550
EUR
APOSBICL4298-10MG
APOSBICL4298-2MG
APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formel:
C₁₅H₁₃Cl₂NO₇ Molecular Weight: 390.172 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD29924273 CAS-Nummer: 40951-47-1 |