5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BICL4299-10MG
BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA
978
EUR
APOSBICL4299-10MG
APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Schmelzpunkt:
240…245 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
58698-96-7 |