5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₇
Molecular Weight: 355,727 g/mol
Schmelzpunkt: 206…208 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD29924274
CAS-Nummer: 65851-39-0