2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4305-2MG
BICL4305-1MG
APOSBICL4305-2MGEA
1090
EUR
APOSBICL4305-2MG
APOSBICL4305-1MG
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
95350-37-1 |