2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Arabinose diacetonide
BICL4326-1G
BICL4326-500MG
BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA
768
EUR
APOSBICL4326-1G
APOSBICL4326-500MG
APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formel:
C₁₁H₁₈O₅ Molecular Weight: 230,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144988 CAS-Nummer: 13039-93-5 |