1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4327-500MG
BICL4327-100MG
BICL4327-250MG
APOSBICL4327-500MGEA
1350
EUR
APOSBICL4327-500MG
APOSBICL4327-100MG
APOSBICL4327-250MG
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose
Formel:
C₁₃H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144986 CAS-Nummer: 213594-43-5 |