Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,5-dihydroxy-benzoic acid
BICL4337-10MG
BICL4337-25MG
BICL4337-5MG
APOSBICL4337-10MGEA
629
EUR
APOSBICL4337-10MG
APOSBICL4337-25MG
APOSBICL4337-5MG
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₃H₁₆O₁₀ Molecular Weight: 332,26 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28397798 CAS-Nummer: 91984-84-8 |