Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-Dihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzoic acid
BICL4338-10MG
BICL4338-25MG
BICL4338-50MG
APOSBICL4338-10MGEA
336
EUR
APOSBICL4338-10MG
APOSBICL4338-25MG
APOSBICL4338-50MG
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₃H₁₆O₁₀ Molecular Weight: 332,26 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28397799 CAS-Nummer: 84274-52-2 |