2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
D-Maltose heptaacetate
BICL4340-1G
BICL4340-2G
BICL4340-5G
APOSBICL4340-1GEA
323
EUR
APOSBICL4340-1G
APOSBICL4340-2G
APOSBICL4340-5G
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose
Formel:
C₂₆H₃₆O₁₈ Molecular Weight: 636.553 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28397800 CAS-Nummer: 56285-96-2 |