4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
BICL4356-1G
BICL4356-5G
BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA
253
EUR
APOSBICL4356-1G
APOSBICL4356-5G
APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formel:
C₂₀H₂₂O₅S Molecular Weight: 374,451 g/mol Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973630 CAS-Nummer: 161007-96-1 |