4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxyphenyl β-D-maltopyranoside heptaacetate
BICL4357-1G
BICL4357-5G
BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA
377
EUR
APOSBICL4357-1G
APOSBICL4357-5G
APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formel:
C₃₃H₄₂O₁₉ Molecular Weight: 742,675 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28397804 CAS-Nummer: 848863-34-3 |