1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
NSC 404268, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-triphenylmethyl-β-D-glucopyranose
BICL4370-1G
BICL4370-500MG
BICL4370-2G
APOSBICL4370-1GEA
490
EUR
APOSBICL4370-1G
APOSBICL4370-500MG
APOSBICL4370-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
Formel:
C₃₃H₃₄O₁₀ Molecular Weight: 590,617 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076150 CAS-Nummer: 37074-90-1 |