2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,5-Anhydro-D-arabino-hex-1-enitol 2,3,4,6-tetraacetate
BICL4371-1G
BICL4371-500MG
APOSBICL4371-1GEA
1120
EUR
APOSBICL4371-1G
APOSBICL4371-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal
Formel:
C₁₄H₁₈O₉ Molecular Weight: 330,287 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040568 CAS-Nummer: 3366-47-0 |