3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
NSC 267968, 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(ethyl orthoacetate)
BICL4373-1G
BICL4373-5G
BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA
238
EUR
APOSBICL4373-1G
APOSBICL4373-5G
APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formel:
C₁₆H₂₄O₁₀ Molecular Weight: 376.356 g/mol Schmelzpunkt: 103…104 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01863564 CAS-Nummer: 28140-37-6 |