(±)-Strigol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3aR*,5S*,8bS*,2'R*)-3-[(E)-2',5'-dihydro-4'-methyl-5'-oxo-2'-furanyloxymethylene]-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydroindeno[1,2-b]furan-2-one
BICR133-1MG
BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA
545
EUR
APOSBICR133-1MG
APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ Molecular Weight: 346,374 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD27665492 CAS-Nummer: 51820-11-2 |