24-Epibrassinolide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (22R/S,23R/S,24R)-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-β-home-7-oxa-5-α-ergostan-6-one
BIE0244-100MG BIE0244-10MG
APOSBIE0244-100MGEA 255 EUR
APOSBIE0244-100MG APOSBIE0244-10MG
24-Epibrassinolide
24-Epibrassinolide
Formel: C₂₈H₄₈O₆
Molecular Weight: 480,677 g/mol
Schmelzpunkt: 254…256 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133310
CAS-Nummer: 78821-43-9