3-Fluor-DL-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
BIF4028-1G
BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA
21.9
EUR
APOSBIF4028-1G
APOSBIF4028-5G
3-Fluor-DL-phenylalanin
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004273 CAS-Nummer: 456-88-2 |