N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-(1H-Indol-3-yl)acetamido)succinic acid
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 21.9 EUR
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₅
Molecular Weight: 290.271 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050396
CAS-Nummer: 32449-99-3