LL-Z-1640-2
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5Z-7-OXOZEAENOL, JNK/p38 inhibitor
BIL0128-10MG
BIL0128-5MG
BIL0128-1MG
APOSBIL0128-10MGEA
596
EUR
APOSBIL0128-10MG
APOSBIL0128-5MG
APOSBIL0128-1MG
LL-Z-1640-2
LL-Z-1640-2
Formel:
C₁₉H₂₂O₇ Molecular Weight: 362,374 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00932468 CAS-Nummer: 253863-19-3 |