5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: X-α-Glucoside
BIMB1190-100MG BIMB1190-250MG
APOSBIMB1190-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1190-100MG APOSBIMB1190-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molecular Weight: 408,629 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00155606
CAS-Nummer: 108789-36-2