6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmon-α-Gal
BIMB1326-100MG
BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA
209
EUR
APOSBIMB1326-100MG
APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO₆ Molecular Weight: 329.733 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683908 CAS-Nummer: 198402-61-8 |