5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
X-acetaminide
BIMB1683-1G
BIMB1683-2.5G
BIMB1683-500MG
APOSBIMB1683-1GEA
174
EUR
APOSBIMB1683-1G
APOSBIMB1683-2.5G
APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Formel:
C₁₀H₈BrClN₂O Molecular Weight: 287.54 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14155891 CAS-Nummer: 1330750-19-0 |