5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Magenta caprylate
BIMB2110-100MG
BIMB2110-1G
BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA
36.4
EUR
APOSBIMB2110-100MG
APOSBIMB2110-1G
APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Formel:
C₁₆H₁₉BrClNO₂ Molecular Weight: 372,685 g/mol Schmelzpunkt: 57…62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00798386 CAS-Nummer: 209347-94-4 |