Propionylleupeptin hemisulphate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Propionyl-Leu-Leu-Arg-al hemisulphate
BIMI0874-100MG
BIMI0874-25MG
APOSBIMI0874-100MGEA
232
EUR
APOSBIMI0874-100MG
APOSBIMI0874-25MG
Propionylleupeptin hemisulphate
Propionylleupeptin hemisulphate
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00171338 CAS-Nummer: 24365-46-6 |