Neosolaniol Fusarium sp.
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Hydroxydiacetoxyscirpenol
BIN1002-1MG
BIN1002-5MG
APOSBIN1002-1MGEA
203
EUR
APOSBIN1002-1MG
APOSBIN1002-5MG
Neosolaniol Fusarium sp.
Neosolaniol
Formel:
C₁₉H₂₆O₈ Molecular Weight: 382.405 g/mol Schmelzpunkt: 176…178 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16661260 CAS-Nummer: 36519-25-2 UN: 2811 ADR: 6.1 I |