Amino-PEG12-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1039-100MG BIPG1039-50MG
APOSBIPG1039-100MGEA 223 EUR
APOSBIPG1039-100MG APOSBIPG1039-50MG
Amino-PEG12-Acid
Amino-PEG12-acid
Formel: C₂₇H₅₅NO₁₄
Molecular Weight: 617.724 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11041150
CAS-Nummer: 196936-04-6