Amino-PEG6-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1048-100MG
BIPG1048-250MG
BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA
0
EUR
APOSBIPG1048-100MG
APOSBIPG1048-250MG
APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Formel:
C₁₂H₂₇NO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22200781 CAS-Nummer: 39160-70-8 |